Learn More
Chloroform, für die Metallspurenanalyse, mit Amylen stabilisiert, Primar™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753791 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
2.5 l, Flasche aus Braunglas
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10753791
Marke: Fisher Chemical C/4961/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Schmelzpunkt -63°C
CAS 67-66-3
Farbe Farblos
Siedepunkt 61°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CHCl3
MDL-Nummer 826
Dampfdruck 213mbar at 20°C
Viskosität 0.56 mPaS at 20°C
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
Formelmasse 119.38g/mol