Learn More
Chlorhydrochinon (technische Qualität, ~90%), TRC
Artikelnummer. 30358436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358436 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30358436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36657025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorohydrochinon
CAS 615-67-8
Summenformel C6 H5 Cl O2
Menge 25 g
Synonym Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2-Chlorbenzol-1,4-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
Formelmasse 143.9978