Learn More
Chloroiodomethane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroiodomethane |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2 |
| Formelmasse | 175.889 |