Learn More
Chlormethansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30367135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367135 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4276991G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethanesulfonyl Chloride
CAS 3518-65-8
Summenformel CH2Cl2O2S
Menge 1 g
Synonym 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
SMILES ClCS(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Chlormethansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 149
Formelmasse 147.9153