Learn More
Chloromethoxysulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30362295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362295 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30362295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3650965G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Summenformel C H2 Cl2 O3 S
Menge 5 g
Synonym Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Chlor(Chloromethoxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 164.996
Formelmasse 163.91