Learn More
(Chlormethyl)benzol, Mikromol™
Artikelnummer. 17949709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949709 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17949709 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0224.060500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(Chlormethyl)benzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
IUPAC-Name Chlormethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
Menge 500 mg
Formelmasse 126,0236 g/mol