Learn More
Chlormethylchlorsulfat, 97%
Artikelnummer. 10652982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Zinndose verpackt
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10652982 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10325991 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
10003713 25 g Kunststoffflasche in Zinndose verpackt 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10652982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330800050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 49715-04-0 | CH₂Cl₂O₃S | 164,984 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49715-04-0
MDL-Nummer MFCD00041547
InChI-Schlüssel PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
PubChem CID 2733556
IUPAC-Name Chlor(Chloromethoxy)methan
SMILES C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethyl chlorosulfate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 45.0°C to 50.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel CH2Cl2O3S
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Menge 5 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Molekulargewicht (g/mol) 164.99
Formelmasse 164.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke