Learn More
(Chlormethyl)cyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Conditionnement:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11367076 25 g 25 Gramm
11357076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11367076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06986.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4?-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction. On reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chloromethyl)cyclopropan wurde bei der Synthese von (Lithiomethyl)cyclopropan und Homoallyllithium über 4,4′-di-tert-Butylbiphenyl oder die Naphthalin-katalysierte Lithiationsreaktion verwendet. Bei der Reaktion mit isolierbarem Dialkylsilylen entsteht ein 5-silaspiro[4.4]nonan-Derivat.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5911-08-0
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00001307
InChI-Schlüssel ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
PubChem CID 80013
SMILES ClCC1CC1
Spécification
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)cyclopropane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 87°C to 89°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 635697
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name (Chlormethyl)cyclopropan
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins