Learn More
(Chlormethyl)cyclopropan (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade) |
| CAS | 5911-08-0 |
| Summenformel | C4H7Cl |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | ClCC1CC1 |
| IUPAC-Name | Chloromethylcyclopropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.55 |
| Formelmasse | 90.0236 |