Learn More
(Chlormethyl)cyclopropan (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30358782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358782 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36988025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade)
CAS 5911-08-0
Summenformel C4H7Cl
Menge 25 g
Synonym 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane
InChI-Formel InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES ClCC1CC1
IUPAC-Name Chloromethylcyclopropan
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
Formelmasse 90.0236