Learn More
Chlordimethylsulfid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393036 50 g -
11383036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10858.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.78 €
    156.65 € / 50 Gramm
    Sparen 36.13 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2373-51-5 | C2H5ClS | 96.57 g/mol
Chloromethyl methyl sulfide is used as a methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation and for carbonyl and aromatic compounds. It protects alcohols as their methylthiomethyl (MTM) ethers by reaction, e.g. with NaH/NaI in DME. It is also used for the preparation of MTM esters of carboxylic acids, e.g. by treatment of the K salt of the acid in the presence of NaI and 18-crown-6 and for reaction with cyclopentadienyl iron dicarbonyl dimer in the formation of an iron-containing methylene transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlordimethylsulfid wird als Methylentransferreagenz für die Eisen(II)-vermittelte Cyclopropanierung und für Carbonyl- und aromatische Verbindungen verwendet. Schützt Alkohole als ihre Methylthiomethyl (MTM)-Ether durch Reaktion, z. B. mit NaH/NaI in DME. Wird auch zur Herstellung der MTM-Ester von Carbonsäuren verwendet, z. B. durch Behandlung des Kaliumsalzes der Säure in Gegenwart von NaI und 18-Krone-6, und für die Reaktion mit Cyclopentadienyl-Eisen-Dicarbonyldimer bei der Bildung einer eisenhaltigen Methylentransferreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Ether und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2373-51-5
Summenformel C2H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 96.57
MDL-Nummer MFCD00000923
InChI-Schlüssel JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
PubChem CID 16916
IUPAC-Name chloro(methylsulfanyl)methane
SMILES CSCCl
Spécification
Chemischer Name oder Material Chloromethyl methyl sulfide
Dichte 1.16
Siedepunkt 104°C to 105°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.498
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730851
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 96.58
Reinheit (%) 95%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.