Learn More
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10063420 25 g Glasflasche 25 Gramm
10666184 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10063420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295770250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3724-43-4
Summenformel C3H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 128
MDL-Nummer MFCD00011868
InChI-Schlüssel QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
PubChem CID 77311
IUPAC-Name Clormethyliden(trimethyl)azanium;Chlorid
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH=N(CH3)2Cl
Menge 25 g
Fieser 04,186; 05,251; 06,220; 07,422; 08,186; 09,514; 10,457; 12,564; 13,341
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: 28g/100mL chloroform,slightly soluble in other solvents
Formelmasse 128
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.