Learn More
Ursodeoxycholsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254874 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
15254874 5 g Glasflasche
15234874 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254874 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451600050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2565-58-4
Summenformel CH4ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 130.46
MDL-Nummer MFCD00013955
InChI-Schlüssel MOFCYHDQWIZKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl phosphonic acid, phosphonic acid, chloromethyl, chloromethanephosphonic acid, phosphonic acid, p-chloromethyl, monochloromethyl phosphonic acid, chloromethylphosphite, phosphonomethyl chloride, chloromethyl-phosphonicaci, phosphonic acid,p-chloromethyl, chloromethyl phosphonic acid, 98 %
PubChem CID 75723
IUPAC-Name (chloromethyl)phosphonic acid
SMILES OP(O)(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethylphosphonic Acid
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 130.47
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethylphosphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.