Learn More
Chlornitromethan, TRC
Artikelnummer. 17944335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17944335 500 mg 500 Milligramm
17911555 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC373930500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1794-84-9
Summenformel C H2 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 95.49
Synonym Chloro-nitromethane
IUPAC-Name Chlor(Nitro)Methan
SMILES [O-][N+](=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloronitromethane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formelmasse 94.9774
Reinheit (%) >95%