missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorparaffin C10-C13 55,5% Cl 1000 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30325873
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325873 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30325873 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREY23105500CY

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10 mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungsmittel oder Matrix Cyclohexane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.