Learn More
Chlorparaffin C10-C13 63% Cl 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |