missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorparaffin C23 41,4 % Cl 100 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30315523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315523 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30315523 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11457635CY100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 1 mL
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungsmittel oder Matrix Cyclohexane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.