Learn More
Chlorparaffin C23 47,2 % Cl 100 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Cyclohexan |