Learn More
Chloropentaammineruthenium(III)-chlorid, mind. 33.5 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326038 5 g 5 Gramm
11316038 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010520.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18532-87-1
Summenformel Cl3H15N5Ru
Molekulargewicht (g/mol) 292.58
MDL-Nummer MFCD00011529
InChI-Schlüssel HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
IUPAC-Name ruthenium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Farbe Orange-Gelb
Strukturformel [RuCl(NH3)5]Cl2
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 292.58
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RU 33,5 % min
Physikalische Form Mikrokristalle