Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenolrot, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10487580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10487580 10 g Glasflasche 10 Gramm
10550804 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10487580
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190040100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-20-0
Summenformel C19H12Cl2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 423.26
MDL-Nummer MFCD00005877
InChI-Schlüssel WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC-Name 2-Chlor-4-[3-(3-Chlor-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Extinktion 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Chemischer Name oder Material Chlorophenol Red
Namenshinweis Pure
Beilstein 19, II, 104
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Formelmasse 423.26
Verlust bei Trocknung 8% max. (110°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Farbe Weiß bis cremefarben
Menge 10 g
Physikalische Form Granulat/Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorophenol Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.