Learn More
Chlorpropan(diol)-Gemisch 584 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312694 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312694 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000584ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol
CAS 96-23-1, 616-23-9, 96-24-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dichloropropan-2-ol 100 μg/mL∣2,3-Dichloro-1-propanol 100 μg/mL∣3-Chloropropane-1,2-diol 100 μg/mL