Learn More
Chlorpyraminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458450 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458450 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1894.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropyramine Hydrochloride
CAS 6170-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloropyramine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H20 Cl N3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
IUPAC-Name N'-[(4-Chlorphenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethan-1,2-diamin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 326.26
Menge 10 mg
Formelmasse 325,1113 g/mol