Learn More
Chloropyramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012556 1 g 1 Gramm
30008951 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3812681G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6170-42-9
Summenformel C16 H20 Cl N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 326.26
Synonym Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, N-(β-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-α-aminopyridine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride
IUPAC-Name N'-[(4-Chlorophenyl)methyl]-N,N-Dimethyl-N'-pyridin-2-ylethan-1,2-Diamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropyramine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 325.1113
Reinheit (%) >95%