Learn More
Chloroquine-d4 Phosphate Salt, TRC
Artikelnummer. 30361030
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 30361030
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC3799671MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquine-d4 Phosphate Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H22D4ClN3 •xH3PO4
Menge 1 mg
Synonym N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine-d4 Phosphate Salt, Aralen-d4 Phosphate Salt, Aralen-d4 Phosphate, Arechin-d4, Avloclor-d4, Bemaphate-d4, Chingamin-d4, Chingamin-d4 Phosphate, SN 7618-d4, Sanoquin-d4, Tanakan-d4
InChI-Formel InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21)/i6D2,12D2
SMILES ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CC([2H])(C([2H])(N(CC)CC)[2H])[2H])C)=C1
IUPAC-Name 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1,1,2,2-tetradeuterio-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 323.9098
Reinheit (%) >95