Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloroquin Diphosphatsalz, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Chloroquin-Diphosphatsalz ist ein DNA-Interkalator, der eine entzündungshemmende Aktivität sowie eine Wirkung gegen Malaria zeigt.
•Es wurde beschrieben, dass diese Verbindung die Biosynthese von Nukleinsäuren stört, was auf einen zellulären Wirkmechanismus hindeutet
Anwendungen
• Chloroquin-Diphosphatsalz wird als DNA-Interkalator verwendet, um Antigen-Antikörper-Komplexe zu dissoziieren, ohne Antigene roter Blutkörperchen zu denaturieren
• Diese Verbindung zeigt eine Anti-Malaria-Aktivität gegen Plasmodium falciparum, mit Ausnahme von Chloroquin-resistenten Stämme.Die Verbindung wurde in In-vitro-Anti-Plasmodium-Assays verwendet.Bei Parasiten bleibt der Wirkmechanismus unklar. Diese Verbindung kann jedoch das parasitäre Enzym Hämpolymerase hemmen, das toxisches Häm in nicht toxisches Hämozoin umwandelt, was zu einer Ansammlung von toxischem Häm innerhalb des Parasiten führt.
• Weist eine sehr hohe antivirale Aktivität gegen NiV, aber eine geringere Aktivität gegen andere Viren bei Konzentrationen unter 20 μM auf
• Chloroquin-Diphosphatsalz wird verwendet, um die Rolle der endosomalen Azidifikation in zellulären Prozessen zu untersuchen, darunter die Signalisierung intrazellulärer TLRs
• Chloroquin-Diphosphatsalz wurde in Studien zur Inhibition der Autophagie verwendet
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chloroquine diphosphate salt |
| Schmelzpunkt | 200.0°C |
| Verlust bei Trocknung | 2% max. (105°C, 16 h) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether |
| Formelmasse | 515.86 |
| Reinheit (%) | 98% |
Safety and Handling
- Chloroquine diphosphate salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /