Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, 99.6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456331 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456331 250 g -
11446331 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456331 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219391983
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50-63-5
Summenformel C18H32ClN3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
MDL-Nummer MFCD00069852
InChI-Schlüssel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym Chloroquin-Diphosphat, Chloroquin-Phosphat, Aralen-Phosphat, Chingamin-Phosphat, Chloroquin-bis-Phosphat, Alermin, Aralen-Diphosphat, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC-Name 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquindiphosphatsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.996
Menge 250 g
Formelmasse 515.9
Physikalische Form Kristallpulver