Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, MP Biomedicals
Artikelnummer. p-3178738 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416331 10 g 10 Gramm
11426331 25 g 25 Gramm
11436331 50 g -
3 options
Artikelnummer. 11416331
Marke: MP Biomedicals 0219391910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50-63-5
Summenformel C18H32ClN3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
MDL-Nummer MFCD00069852
InChI-Schlüssel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym Chloroquin-Diphosphat, Chloroquin-Phosphat, Aralen-Phosphat, Chingamin-Phosphat, Chloroquin-bis-Phosphat, Alermin, Aralen-Diphosphat, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquin-Diphosphatsalz
Menge 10 g
IUPAC-Name 7-Chlor-N-[5-(diethylamino)pentan-2-yl]chinolin-4-amin; bis(Phosphorsäure)
Formelmasse 515.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroquinone Phosphate