Learn More
Chloroquinphosphat, Mikromol™
Artikelnummer. 17932606
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17932606 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932606 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1055.000250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chloroquinphosphat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquine Phosphate
CAS 50-63-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloroquine Phosphate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H26 Cl N3 . 2 H3 O4 P
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Chloroquine phosphate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(dihydrogen phosphate), 1,4-Pentanediamine, N4-(7-chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-, phosphate (1:2), Quinoline, 7-chloro-4-[(4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]-, diphosphate, Quinoline, 7-chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-, phosphate (1:2), (±)-Chloroquine diphosphate, 3377RP, 7-Chloro-4-[(4'-diethylamino-1-methylbutyl)amino]quinoline diphosphate, Alexoquine, Aralen diphosphate, Aralen phosphate, Arechin, Avloclor, Bemaphate, Chingamin, Chingamin phosphate, Chlorochin diphosphate, Chloroquin diphosphate, Chloroquine dihydrogen phosphate (1:2), Chloroquine diphosphate, Chloroquine phosphate, Cidoquine, Delagil, Gontochin phosphate, Imagon, Khingamin, Maladrin, Malaquin, NSC 14050, Nivaquine B, Quingamine, Quivaclor, Resochin, Resoquine, SN 7618, Sanoquin, Tanakan, Tanakan (antimalarial), Tresochin, WR 1522, dl-Chloroquine diphosphate
InChI-Formel InChI=1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
SMILES CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC-Name 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
Menge 250 mg
Formelmasse 515.1353 g/mol