Learn More
(Chlorsulfonyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30362539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362539 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3831005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 10130-89-9
Summenformel C7H5ClO4S
Menge 5 g
Synonym p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Chlorosulfonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.63
Formelmasse 219.9597