Learn More
Chlortetracyclin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485931 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485931 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219032705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50 €
    46.20 € / 5 Gramm
    Sparen 2.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64-72-2 | Formula: C22H24Cl2N2O8 | Weight: 515.34 g/mol
Identificadores de productos químicos
CAS 64-72-2
Summenformel C22H24Cl2N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym Chlortetracyclinhydrochlorid, Chlorotetracycline hydrochloride
PubChem CID 66577600
IUPAC-Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Chlortetracyclin
Typ Chlortetracyclin
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 515.3
Güte Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.