Learn More
Chlorthiazid-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 30133221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133221 5 mg 5 Milligramm
30011624 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3800025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189440-79-6
Summenformel C613CH6ClN15N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 298.7
Synonym 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-13C,15N2, 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-13C,15N2 1,1-dioxide, Chlorthiazide-13C,15N2;Chlotride-13C,15N2;Diuril-13C,15N2, Saluric-13C,15N2;
IUPAC-Name 6-Chloro-4H-Benzo[e][1,2,4]thiadiazin-7-Sulfonamid-3-13C-2-15N-15N 1,1-dioxid
SMILES ClC1=C(S([15NH2])(=O)=O)C=C2C(N[13CH]=[15N]S2(=O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorothiazide-13C,15N2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i3+1,9+1,11+1
Formelmasse 297.95
Reinheit (%) >95%