Learn More
Chlorothiazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15703457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15703457 100 g 100 Gramm
15783447 5 g 5 Gramm
15793447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15703457 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461741000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-94-6
Summenformel C7H6ClN3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 295.71
MDL-Nummer MFCD00058576
InChI-Schlüssel JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC-Name 6-chloro-1,1-dioxo-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorothiazide
Schmelzpunkt 348.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Formelmasse 295.72
Reinheit (%) 98%