Learn More
Chlorothiazid, Mikromol™
Product Code. 17941146
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17941146 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17941146 Supplier Mikromol Supplier No. MM0011.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlorothiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorothiazide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
IUPAC-Name 6-Chlor-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 295.72
Menge 500 mg
Formelmasse 294,9488 g/mol