Learn More
Chlorthiazid, TRC
Artikelnummer. 30134301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134301 2.5 g 2.50 Gramm
17924585 250 mg 250 Milligramm
17924815 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3800002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-94-6
Summenformel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 295.72
Synonym 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorothiazide, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan
IUPAC-Name 6-Chloro-1,1-Dioxo-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorothiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formelmasse 294.9488
Reinheit (%) >95%