Learn More
Chlortrimethylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorotrimethylsilane |
| CAS | 75-77-4 |
| Summenformel | C3 H9 Cl Si |
| Menge | 100 g |
| Synonym | TMCS, Trimethylchlorosilane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Cl |
| IUPAC-Name | Chlor(trimethyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.64 |
| Formelmasse | 108.0162 |