Learn More
Chlortripyrrolidinophosphonium-Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11986671
Marke: Thermo Scientific Acros 438640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133894-48-1
Summenformel C12H24ClN3P·F6P
Molekulargewicht (g/mol) 421.73
InChI-Schlüssel BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC-Name Chlor(Tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 145.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Formelmasse 421.73
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.