Learn More
Chloroxine, TRC
Artikelnummer. 30004061
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004061 10 g 10 Gramm
17920785 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42413510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-76-2
Summenformel C9 H5 Cl2 N O
Molekulargewicht (g/mol) 214.05
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP)
IUPAC-Name 5,7-dichloroquinolin-8-ol
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Formelmasse 212.9748
Reinheit (%) >95%