Learn More
Chloroxylenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17952406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952406 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17952406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1997.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chloroxylenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloroxylenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Menge 250 mg
Formelmasse 156,0342 g/mol