Learn More
Chlorphenesin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327585 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327585 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11553000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorphenesin
CAS 104-29-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorphenesin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 Cl O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 202.63
Menge 1 mL
Formelmasse 202,0397 g/mol