Learn More
Chlorpromazin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461318 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461318 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCPZ1752HC100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Chlorpromazin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorpromazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 355.33
Menge 100 mg
Formelmasse 354,0724 g/mol