Learn More
Chlorpromazine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 15425839
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15425839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63659.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355.321 g/mol
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-09-0
Summenformel C17H20Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 355.321
MDL-Nummer MFCD00012654
InChI-Schlüssel FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 355.3
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Crystalline Solid