Learn More
Chlorpromazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30362271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362271 10 g 10 Gramm
30356776 1 g 1 Gramm
30354100 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30362271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42475010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-09-0
Summenformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 355.33
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine hydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Contomin, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Formelmasse 354.0724
Reinheit (%) >95%