Learn More
Chlorpromazin, TRC
Artikelnummer. 18013520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18013520 50 mg 50 Milligramm
18081810 500 mg 500 Milligramm
18001530 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18013520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42476850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-53-3
Summenformel C17 H19 Cl N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, 2-Chloropromazine, 2601A, Aminazin, Aminazine, Ampliactil, Amplictil, BC 135, CPZ, Chlor-Promanyl, Chlordelazin, Chlorderazin, Chlorpromados, Chlorpromazine, Chlropromados, Elmarin, Esmind, Fenactil, Fenaktyl, Fraction AB, HL 5746, Largactilothiazine, Largactyl, Largaltil, Megaphen, NSC 167745, NSC 226514, Noiafren, Novomazina, Phenactyl, Proma, Promactil, Promazil, Propaphenin, Prozil, RP 4560, Relitil, SKF 2601A, Sanopron, Sedatil, Thorazin, Thorazine, Wintermin
IUPAC-Name 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-Amin
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formelmasse 318.0957
Reinheit (%) >95%