Learn More
Chlorprothixene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494317 50 mg -
16458206 100 mg 100 Milligramm
16421406 200 mg -
16412086 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494317 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorprothixene
Physikalische Form Solid
CAS 113-59-7
Farbe Earth Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18ClNS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 315.86
Formelmasse 315.86
Reinheit (%) 99.13%
Güte Research