Learn More
Chlorsulfonylisocyanat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorsulfonyl Isocyanate |
| CAS | 1189-71-5 |
| Summenformel | CClNO3S |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Sulfuryl Chloride Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Chlorosulfonic Acid, CSI, Chlorosulfuric Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Chlorosulphonyl Isocyanate, Chlorsulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulphonyl Isocyanate, Sulfonyl Chloride Isocyanate |
| InChI-Formel | InChI=1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)N=C=O |
| IUPAC-Name | N-(Oxomethyliden)Sulfamoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.53 |
| Formelmasse | 140.9287 |