Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden
Artikelnummer. 10115160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10115160 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11916911 2.5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115160 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 268245000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chlortetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 64-72-2) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Chlortetracyclin-Hydrochlorid ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
  • Es erhält seinen Namen von einer 7-Chlor-Substitution auf einem der Ringe seiner übergeordneten Struktur, Tetracyclin.
  • Bakteriostatikum, das die ribosomale 30S-Untereinheit hemmt und Peptidbildung verhindert
  • Kann als Antiprotozoikum und Antimykotikum wirken.
Anwendungen
  • Chlortetracyclin eignet sich für den Einsatz in der Biochemie, Mikrobiologie, In-vivo-Forschung und für Zellkulturen.
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-72-2
Summenformel C22H24Cl2N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym CTC
PubChem CID 66577600
IUPAC-Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortetracycline hydrochloride
Typ Chlortetracycline Hydrochloride
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Schmelzpunkt 220.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Farbe Gelb
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
Formelmasse 515.33
Reinheit (%) ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.