Learn More
Chlortetracyclinhydrochlorid, entspricht eur. Ph., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10882041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10882041 5 g Glasflasche 5 Gramm
10785652 25 g Glasflasche -
10220130 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10882041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chlortetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 64-72-2) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Merkmale
• Chlortetracyclin-Hydrochlorid ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline
• Es erhält seinen Namen von einer 7-Chlor-Substitution auf einem der Ringe seiner übergeordneten Struktur, Tetracyclin
• Bakteriostatikum, das die ribosomale 30S-Untereinheit hemmt und Peptidbildung verhindert
• Kann als Antiprotozoikum und Antimykotikum wirken
Anwendungen
• Chlortetracyclin eignet sich für den Einsatz in der Biochemie, Mikrobiologie, In-vivo-Forschung und für Zellkulturen
• Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-72-2
Summenformel C22H23ClN2O8·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 515.33
MDL-Nummer MFCD00082440
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
PubChem CID 66577600
IUPAC-Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortetracycline hydrochloride
Extinktion 0.40 max. (460nm)
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Gelb
pH 2.3 to 3.3 (1% H2O, CO2 free)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,2198
Spezifischer Drehzustand − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Spezifische Drehung − 242.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone,ether,,chloroform,dioxane and propylene glycol,17.4g/L methanol (28°C),1.7g/L ethanol (28°C),soluble in solutions of alkali hydroxides and,carbonat
Formelmasse 515.33
Reinheit (%) 94.5 to 102.0% (sum of the contents of chlortetra cycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride, dry substance), ≥89.5% (chlortetracycline hydrochloride, dry substance), 8% max. (tetracycline hydrochloride, dry substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.