Learn More
Chlorthalidone Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30351044
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351044 100 mg -
30359881 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC427505100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92874-73-2
Summenformel C16H14ClNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 367.8
Synonym 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzoic Acid Ethyl Ester, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-benzoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorthalidone Acid Ethyl Ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formelmasse 367.0281