missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorthalidone Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30359881
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359881 10 mg 10 Milligramm
30351044 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42750510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 92874-73-2
Summenformel C16H14ClNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 367.8
Synonym 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzoic Acid Ethyl Ester, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-benzoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorthalidone Acid Ethyl Ester
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formelmasse 367.0281
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.