Learn More
Chlorthalidon, TRC
Artikelnummer. 17983145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983145 5 mg 5 Milligramm
17943835 25 mg 25 Milligramm
17991865 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4275005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-36-1
Summenformel C14 H11 Cl N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 338.77
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)- (6CI,8CI), 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, (±)-Chlorthalidone, (±)-Hygroton, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolinum, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 1-keto-3-(3'-Sulfamyl-4'-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(3-hydroxy-1-oxoisoindol-3-yl)benzenesulfonamide, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-Hydroxy-3-[4-chloro-3-sulfamylphenyl]phthalimidine, Chlorothalidone, Chlortalidone, Chlorthalidon, Chlorthalidone, Demi-Regroton, G 33182, Higroton, Higrotona, Hygroton, Igroton, Isoren, NSC 69200, Natriuran, Oradil, Oxodolin, Phthalamudine, Racemic chlorthalidone, Renon, Saluretin, Thalitone, ZINC 00020253, Zambesil
IUPAC-Name 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzolsulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortalidone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Formelmasse 338.0128
Reinheit (%) >95%